Läs mer
FRAX1036, MedChemExpress
Produktkod. 16490258
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490258 5 mg -
16457798 10 mg -
16437636 100 mg -
16423757 50 mg -
16421829 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490258 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY195385mg
MedChemExpress FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
FRAX1036 is a PAK inhibitor with Kis of 23.3 nM, 72.4 nM, and 2.4 μM for PAK1, PAK2 and PAK4, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FRAX1036
Fysisk form Solid
CAS 1432908-05-8
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H32ClN7O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 5.3 mg/mL (10.23 mM; Need warming)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(C3=NC(C)=CN=C3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NCCC5CCN(C)CC5)N=C4N1CC
Molekylvikt (g/mol) 518.05
Formel vikt 518.05
Procent renhet 98.0%