Läs mer
FRAX486, MedChemExpress
Beskrivning
FRAX486 is a p21-activated kinase (PAK) inhibitor with IC50s of 14, 33 and 39 nM for PAK1, PAK2 and PAK3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FRAX486 |
| CAS | 1232030-35-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23Cl2FN6O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 21.2 mg/mL (41.29 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | FC1=CC(NC2=NC=C3C(N(CC)C(C(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=C3)=O)=N2)=CC=C1N5CCNCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.39 |
| Formel vikt | 513.39 |
| Visa mer |