Läs mer
FRAX597, MedChemExpress
Produktkod. 16466796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466796 100 mg 100mg
16432707 50 mg -
16426618 10 mg -
16409187 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15542A
MedChemExpress FRAX597 is a potent group I p21-activated Kinases (PAKs) inhibitor with IC50 of 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3.
FRAX597 is a potent group I p21-activated Kinases (PAKs) inhibitor with IC50 of 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FRAX597
Fysisk form Solid
CAS 1286739-19-2
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H28ClN7OS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (25.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(C3=CN=CS3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NC5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)N=C4N1CC
Molekylvikt (g/mol) 558.1
Formel vikt 558.1
Procent renhet 98.55%