missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FRAX597, MedChemExpress

Produktkod. p-200101039
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16466796

Brand: Medchem Express HY15542A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress FRAX597 is a potent group I p21-activated Kinases (PAKs) inhibitor with IC50 of 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3.

FRAX597 is a potent group I p21-activated Kinases (PAKs) inhibitor with IC50 of 8, 13 and 19 nM for PAK1, 2 and 3.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material FRAX597
Fysisk form Solid
CAS 1286739-19-2
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H28ClN7OS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (25.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(C3=CN=CS3)C=C2Cl)=CC4=CN=C(NC5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)N=C4N1CC
Molekylvikt (g/mol) 558.1
Formel vikt 558.1
Procent renhet 98.55%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.