missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fraxin, MedChemExpress

Produktkod. 16429028
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16429028 10 mg
16413886 25 mg
16401448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16429028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0579

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fraxin isolated from Acer tegmentosum, F. ornus or A. hippocastanum, is a glucoside of fraxetin and reported to exert potent anti-oxidative stress action, anti-inflammatory and antimetastatic properties. Fraxin shows its antioxidative effect through inhibition of cyclo AMP phosphodiesterase enzyme.

Fraxin isolated from Acer tegmentosum, F. ornus or A. hippocastanum, is a glucoside of fraxetin and reported to exert potent anti-oxidative stress action, anti-inflammatory and antimetastatic properties. Fraxin shows its antioxidative effect through inhibition of cyclo AMP phosphodiesterase enzyme.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fraxin
CAS 524-30-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18O10
Kvantitet 10 mg
Synonym Fraxoside
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (675.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(OC)C=C(C=C2)C(OC2=O)=C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO
Molekylvikt (g/mol) 370.31
Formel vikt 370.31
Procent renhet 98.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.