Läs mer
Skytec™ FRBH Boilersuit
Beskrivning
- Offers protection against heat, flame and electrostatic hazards
- Double storm facing velcro closure for increased protection
- Ring-pull zip for easy donning and doffing when wearing gloves
Specifikationer
Spécification
| Produkttyp | Chemical Protective Clothing |
| Storlek | 3X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | PVC |
| Färg | Green |
| Disponibel | Reusable |
| Midja stil | Loose |
| Ankel stil | Elastic |
| Manschettstil | Open |
| Hals stil | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?