Läs mer
Hanna Instruments™ Gratis klortestkit
Produktkod. 10115123
Change view
Räckvidd:
0 till 2,5 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd unitSize
10115123 0 till 2,5 mg/L Varje
1 options
Produktkod. 10115123 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI3831F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Räckvidd 0 till 2,5 mg/L
Testmetod DPD
Typ Gratis klortestkit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1 SET CHLORINE TEST KIT TOTAL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric aicd, N,N-diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, sodium hydroxide