Läs mer
Hanna Instruments™ Free and Total Chlorine Portable Photometer
Produktkod. 11376360
Räckvidd:
0 till 5 mg/l
Längd (metrisk):
192 mm
193 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11376360
Brand: Hanna Instruments™ HI96711
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Typ Portable Photometer
Noggrannhet ±0.03mg/L
För användning med (applikation) Free and Total Chlorine
Höjd (metrisk) 69 mm
Längd (metrisk) 193 mm
Ljuskälla Tungsten Lamp
Räckvidd 0 till 5 mg/l
Upplösning 0.01mg/L
Vikt (metrisk) 0.36 kg
Bredd (metrisk) 104 mm