Läs mer
Hanna Instruments™ Free and Total Chlorine Portable Photometer
Räckvidd:
0 till 5 mg/l
Längd (metrisk):
192 mm
193 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Portable Photometer |
| Noggrannhet | ±0.03mg/L |
| För användning med (applikation) | Free and Total Chlorine |
| Höjd (metrisk) | 69 mm |
| Längd (metrisk) | 193 mm |
| Ljuskälla | Tungsten Lamp |
| Räckvidd | 0 till 5 mg/l |
| Upplösning | 0.01mg/L |
| Vikt (metrisk) | 0.36 kg |
| Bredd (metrisk) | 104 mm |