Läs mer
Euro Protection™ Freedite High-Cut Skyddsskor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Spång för vridstyvhet.
- Vaddering för åtsittande passform.
- Finns även med en elektrisk resistent yttersula på begäran (referens: 9FEHH).
- Ovandel i fullnarvt läder, reflekterande kant baktill.
- Foder i 3D mesh som andas.
- Uttagbar innersula i textil och skum.
- Komposit tåhätta.
- Icke-metallisk (komposittyg) punkteringsbeständig sula.
- Mellansula i injicerad polyuretan.
- Yttersula i polyuretan.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Liner material | Foder i 3D mesh som andas |
| Material | Läder |
| Storlek | 36 |
| Enda funktioner | Uttagbar innersula i textil och skum, icke-metallisk (komposittyg) punkteringssål, mellansula av injicerad polyuretan, yttersula i polyuretan. |
| Sulmaterial | Polyuretan, komposittyg |
| Stil | Hög |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Vikt (metrisk) | 602 g per sko i storlek 8 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345: 2011 |