Läs mer
Euro Protection™ Freedite High-Cut Skyddsskor
Produktkod. 15785625
Change view
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15785625 48
15765615 36
15775615 37
15785615 38
15795615 39
15705625 40
15715625 41
15725625 42
15735625 43
15745625 44
15755625 45
15765625 46
15775625 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15785625 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 9FREH48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.15 SEK
    379.54 SEK / 1 par
    Save 340.61 SEK
    47% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Euro Protection™ Freedite High-Cut skyddsskor är vadderade för en bekväm, åtsittande passform och har en gångbro för styvhet och en tåhätta i komposit för säkerhet.
  • Spång för vridstyvhet.
  • Vaddering för åtsittande passform.
  • Finns även med en elektrisk resistent yttersula på begäran (referens: 9FEHH).
  • Ovandel i fullnarvt läder, reflekterande kant baktill.
  • Foder i 3D mesh som andas.
  • Uttagbar innersula i textil och skum.
  • Komposit tåhätta.
  • Icke-metallisk (komposittyg) punkteringsbeständig sula.
  • Mellansula i injicerad polyuretan.
  • Yttersula i polyuretan.
Specifikationer
Färg Svart
Liner material Foder i 3D mesh som andas
Material Läder
Storlek 48
Enda funktioner Uttagbar innersula i textil och skum, icke-metallisk (komposittyg) punkteringssål, mellansula av injicerad polyuretan, yttersula i polyuretan.
Sulmaterial Polyuretan, komposittyg
Stil Hög
Tåmaterial Sammansatt
Vikt (metrisk) 602 g per sko i storlek 8
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345: 2011