Läs mer
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Utrustning
Produktkod. 11370812 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370812 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 11370812 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1369601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Freedom™ CHO-S™ Utrustning
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit, utvecklat tillsammans med ProBioGen AG, är en lättanvänd produkt från början till slut, för kloning och uttryck av rekombinanta proteiner i kinesisk hamster äggstock (CHO suspensionskultur. De Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kitet innehåller komponenter för transfektion, expression, klonskapande och stabil cellinjeval, allt i ett bekvämt förpackat kit. De Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit levererar också höga titrar och erbjuder förenklade kommersiella licensalternativ.
  • Flexibel kommersiell licensiering utan behov av royalties
  • Möjlighet att uppnå IgG-titer över 3g/L
  • Komplett arbetsflöde som kan ta din gen av intresse från transfektion till blyklon, vanligtvis på 5 månader
  • Bekväm förpackning, för förenklad beställning och
    lagring Kommersiell licensiering som är enkel, flexibel och utan royalties
    Flera företag tillhandahåller CHO (Chinese Hamster Ovary) stabila cellinjeutvecklingstjänster och produkter som kräver årliga avgifter under utvecklingen av ditt terapeutiska protein. Dessutom kan royalties krävas på försäljningen av ditt terapeutiska protein vid kommersialisering. Gibco™ Freedom™ Kit förser dig med verktygen som gör att du eller din CRO-leverantör kan utveckla din stabila cellinje för bara priset av själva kitet. Dessutom, när du går mot kommersiell användning, är en flexibel licensstruktur tillgänglig utan royalties och arbetar för att hålla det så enkelt som en engångsbetalning (Fig 1). För mer information om licensiering, maila oss på outlicensing@lifetech.com.
    Industristandardproduktionsnivåer
    Aktuella bioprocessindustristandarder för att uppnå tillverkningseffektivitet för IgG-typ molekylproduktion med stabil CHO cellinjer i bioreaktorer är 2-3g/L eller bättre. Vi har visat att Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit kan konsekvent generera IgG-producerande skalbara kloner (stabila ut till 60 populationsfördubblingar), som uppfyller denna produktivitetsstandard (Fig 2).
    Komplett, snabbt och effektivt arbetsflöde
    Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kitets ’kompletta, beprövade och helt integrerade arbetsflöde gör att du kan gå från transfektion till blyklon, vanligtvis på 5 månader, med reducerad tid och minskade krav på heltidsekvivalent (FTE) (Fig 3). Hela arbetsflödet utförs på vår CD FortiCHO™ medium, ett kemiskt definierat, animaliskt ursprungsfritt (AOF) medium. Satsen erbjuder även följande fördelar:
  • Kloning av en eller två gener som kodar för dina protein(er) av intresse
  • Högeffektiv transfektion av DNA till CHO-S™ Celler (cGMP-bankade)
  • Ingår flash-enhet med laddad
    manuell åtkomst till Gibco™ Freedom™ Kit Support
    Om någon specifik support behövs utöver manualen, vänligen kontakta din kontoansvariga för att få en Process Science Manager-konsultation. Dessutom kan en av våra supportforskare checka in med dig för att säkerställa att din upplevelse med kitet blir så framgångsrik som möjligt. För ytterligare hjälp, vänligen maila vårt supportteam på GibcoServices@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celltyp CHO-S Celler, cGMP Banked
Innehåll och lagring CD FortiCHO™ Medium: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus
OptiPRO™ SFM: 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus
FreeStyle™ MAX reagens: 2 °C till °8 C, frys inte
CHO –S-™celler (cGMP-–bankade): flytande
kväve Ett Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli:– °80 C
Freedom™ pCHO 1.0 uttrycksvektor:– 5 °C till– 20 °C
Leveranstyp Transfektion
Nyckelfunktioner Proteinproduktion, stabil cellinjeutveckling
Promotor CMV/EF1 Hybrid Promoter, EF2/CMV Hybrid Promoter
Kvantitet 1 Kit
Urvalsagent (eukaryot) Puromycin, MTX (metotrexat)
Urvalsmarkör eukaryot DHFR, PurR