Läs mer
Gibco™ Freedom™ ExpiCHO-S™ Sats
Produktkod. 30283903 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
30283903 1 sats
1 options
Produktkod. 30283903 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A46847
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
En lättanvänd produkt från början till slut för kloning och uttryck av rekombinanta proteiner i en suspension kultur från kinesisk hamsters ovarium (CHO)-härledd. Kitet Gibco™ Freedom™ ExpiCHO-S™ innehåller komponenter för transfektion, uttryck, klonskapande och stabilt celllinjeval, allt i ett bekvämt paketerat kit.
  • Sömlös övergång från övergående till stabila – kloner i en och samma celllinje
  • Regulatoriskt vänliga cGMP-bankade celler
  • Dubbelvektorsystemet ger möjlighet att kontrollera tunga och lätta kedjeförhållanden
  • Förmåga att uppnå titers på 3 till 5 g/L i matade batchkulturer
  • Kort utvecklingstidsgräns med mindre än 5 månader för att gå från intressant gen till klon
  • Tillgång till tekniskt stöd och konsultation
  • Flexibla, royaltyfria kommersiella licensieringsalternativ
Beställningsinfo
Byggsatskomponenter levereras separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje ExpiCHO-S celler, cGMP bankade
För användning med (applikation) Proteinproduktion, stabil celllinjeutveckling
Kvantitet 1 sats
Innehåll och lagring • Gibco ExpiCHO Uttrycksmedium, 2 –8 °C, skyddar mot ljusceller • ExpiCHO-S
(cGMP-bankade), flytande kväve•
One Shot TOP10 Kemiskt kompetent E. coli, –80 °C•
Frihet pCHO 3.0 Uttrycksvektorer, –5 till –20 °C
Leveranstyp Transfektion
Uttryckssystem Däggdjur