Läs mer
Sampling Systems FreeGlide In Line Pulverprovtagare, Manual
Produktkod. 30280702 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Downpipes (diameter > 150 mm)
Downpipes (diameter > 200 mm)
Nedfallsrör (diameter > 100 mm)
Nedfallsrör (diameter > 230 mm)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
30280702 Nedfallsrör (diameter > 230 mm)
30280701 Nedfallsrör (diameter > 100 mm)
30280698 Downpipes (diameter > 150 mm)
30280699 Downpipes (diameter > 200 mm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30280702 Leverantör Sampling Systems Leverantörsnummer FG3000M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76690.00 SEK
    71429.31 SEK / Paket med 1
    Save 5260.69 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
FreeGlide in-line pulverprovtagare är designad för att ta prover medan pulvret faller, under gravitationen, ner i ett rör.
  • Idealiskt för många branscher, inklusive läkemedel, livsmedel, bilbatterier, etc.
  • Finns med antingen manuell eller automatiserad pneumatisk drift och i olika storlekar.
  • Provet samlas i en kopp och förändras därför inte fysiskt av provtagningsprocessen.
  • Hela rörets diameter finns tillgänglig för pulverflöde mellan provtagningarna.
  • Snabbt och enkelt att ta bort och rengöra mellan satserna.
  • Alla produktkontaktdelar är antingen 316L rostfritt stål eller FDA-godkända polymerer.
  • Högsta produkttemperatur är 60 °C.
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Rostfritt stål (316L)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Nedfallsrör (diameter > 230 mm)