Beskrivning
FreeStyle™ F17 Expression Medium är ett kemiskt –definierat, proteinfritt medium, fritt från animaliskt ursprung, speciellt utvecklat för att stödja tillväxt och transfektion av 293-F-celler i suspension utan anpassning. Detta är ett multiplattformsmedium som är kompatibelt med en rad transienta expressionssystem. Tillsats av 4–8 mM L-glutamin eller GlutaMAX™-tillägg krävs före användning. Gibco™ FreeStyle™ F17 Expression Mediums funktioner:
- Liten eller ingen anpassning krävs
- Förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler
- Fri från –animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad formulering
- Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Liten eller ingen anpassning krävs
Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F- och CHO-S-celler i suspension kan odlas direkt i Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium utan anpassning. Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subodlas direkt i Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium, vanligtvis utan ytterligare anpassning. Celler kräver vanligtvis anpassning från seruminnehållande formuleringar.
Med förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler ger
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium lika eller bättre prestanda jämfört med Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium och Gibco™ FreeStyle™ CHO Medium. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium stöder 293-F-celler med en toppdensitet på 6–7 x 106 livskraftiga celler per ml och stöder CHO-S-celler vid en toppdensitet av 8–9 x 106 livskraftiga celler per ml. Celler odlade i Gibco™ FreeStyle™ F17 kan transfekteras med en mängd olika transfektionsreagens, inklusive lipidbaserade transfektionsreagens, såsom 293fectin™ och Freestyle™ MAX Reagent. Proteinuttryck överstiger vanligtvis 75–150μg/ml IgG i 293-F-celler.
Proteinfri och –kemiskt definierad formulering, fri från animaliskt ursprung
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium är fritt från –animaliskt ursprung, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör en enklare rening av ditt valda protein. Gibco™ kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysat eller komponenter med okänd sammansättning.
Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer Proteinproduktion
med Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kan skalas upp i spinnerflaskor eller bioreaktorer. Lämplig spinner- eller impellerhastighet och sådensitet bör optimeras för varje system. Beroende på impellerdesign och -hastighet kan det bli nödvändigt att komplettera Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium med ytterligare Pluronic™ F-68 för att undvika skjuvspänning i odlingen.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium tillverkas på vid cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HEK293 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Uttrycksmedium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| För användning med (applikation) | Proteinuttryck, viral vektorproduktion |
| Produktlinje | Freestyle |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.