Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ F17 Uttrycksmedium
Produktkod. p-7075912 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
6000ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10388033 1 l 1 L
12083479 6 x 1 l 6000ml
12634265 20 l 20 L
12624265 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10388033 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1383501
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ett kemiskt definierat, proteinfritt medium fritt från animaliskt ursprung, speciellt utvecklat för att stödja tillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler i suspension utan anpassning.
FreeStyle™ F17 Expression Medium är ett kemiskt –definierat, proteinfritt medium, fritt från animaliskt ursprung, speciellt utvecklat för att stödja tillväxt och transfektion av 293-F-celler i suspension utan anpassning. Detta är ett multiplattformsmedium som är kompatibelt med en rad transienta expressionssystem. Tillsats av 4–8 mM L-glutamin eller GlutaMAX™-tillägg krävs före användning. Gibco™ FreeStyle™ F17 Expression Mediums funktioner:
  • Liten eller ingen anpassning krävs
  • Förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler
  • Fri från –animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad formulering
  • Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Liten eller ingen anpassning krävs
Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F- och CHO-S-celler i suspension kan odlas direkt i Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium utan anpassning. Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subodlas direkt i Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium, vanligtvis utan ytterligare anpassning. Celler kräver vanligtvis anpassning från seruminnehållande formuleringar.
Med förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler ger
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium lika eller bättre prestanda jämfört med Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium och Gibco™ FreeStyle™ CHO Medium. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium stöder 293-F-celler med en toppdensitet på 6–7 x 106 livskraftiga celler per ml och stöder CHO-S-celler vid en toppdensitet av 8–9 x 106 livskraftiga celler per ml. Celler odlade i Gibco™ FreeStyle™ F17 kan transfekteras med en mängd olika transfektionsreagens, inklusive lipidbaserade transfektionsreagens, såsom 293fectin™ och Freestyle™ MAX Reagent. Proteinuttryck överstiger vanligtvis 75–150μg/ml IgG i 293-F-celler.
Proteinfri och –kemiskt definierad formulering, fri från animaliskt ursprung
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium är fritt från –animaliskt ursprung, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör en enklare rening av ditt valda protein. Gibco™ kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysat eller komponenter med okänd sammansättning.
Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer Proteinproduktion
med Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kan skalas upp i spinnerflaskor eller bioreaktorer. Lämplig spinner- eller impellerhastighet och sådensitet bör optimeras för varje system. Beroende på impellerdesign och -hastighet kan det bli nödvändigt att komplettera Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium med ytterligare Pluronic™ F-68 för att undvika skjuvspänning i odlingen.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium tillverkas på vid cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HEK293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Uttrycksmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) Proteinuttryck, viral vektorproduktion
Produktlinje Freestyle
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Endotoxinnivå < 1 EU/ml
Formatera Flaska
Renhet eller kvalitetsklass Kvalificerad för vidare tillverkning
Koncentrationsförhållande 1:1
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Suspensionscellodling
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.