Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ MAX reagens
Produktkod. 10489684
Kvantitet:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
1ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10489684
Brand: Gibco™ 16447750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Djurursprungsfri formulering för transfektering av plasmid-DNA till eukaryota celler som lätt kan skalas upp för att producera stora mängder rekombinanta proteiner
  • Tillåter högsta uttrycksnivåer och transfektionshastigheter med lägsta cytotoxicitet i bioproduktionstillämpningar
  • Formulerad för användning med:
  • FreeStyle 293-F Cells (suspension humana embryonala njurceller, kat.nr. R790-07) i serumfritt FreeStyle 293 Expression Medium (kat. nr. 12338-018)
  • FreeStyle CHO-S Celler (suspension kinesisk hamster ovarieceller, kat.nr. R800-07) i serumfri FreeStyle CHO Uttrycksmedium (kat. nr. 12651-014)
  • DG44-celler (DHFR– suspension CHO celler) i CD DG44-medium med 8 mM L-glutamin och 18 mL/L 10 % Pluronic F-68 (Kat. nr. A11000-01)
  • FreeStyle™ MAX Reagent är en patentskyddad formulering utan –animaliskt ursprung för att transfektera plasmid-DNA till eukaryota celler som enkelt kan skalas upp för att producera stora mängder rekombinanta proteiner
  • Avsedd för användning med FreeStyle™ MAX 293 Expression System (kat. nr. K9000-10) och FreeStyle™ MAX CHO Expression System (Kat. nr. K9000-20).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Innehåll och lagring Varje kit innehåller 10 enheter. Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens. Förvara vid +4 °C. FreeStyle™ MAX är garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Celltyp Etablerade cellinjer
Formatera Provrör
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Proteinuttryck
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Freestyle
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 10 x 15 ml
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Våt is