Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ MAX reagens
Produktkod. p-7180336
Change view
Kvantitet:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
1ml
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10259172 1 ml 1ml
11503147 15 ml 15ml
10489684 10 x 15 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10259172 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 16447100
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens.
Djurursprungsfri formulering för transfektering av plasmid-DNA till eukaryota celler som lätt kan skalas upp för att producera stora mängder rekombinanta proteiner
  • Tillåter högsta uttrycksnivåer och transfektionshastigheter med lägsta cytotoxicitet i bioproduktionstillämpningar
  • Formulerad för användning med:
  • FreeStyle 293-F Cells (suspension humana embryonala njurceller, kat.nr. R790-07) i serumfritt FreeStyle 293 Expression Medium (kat. nr. 12338-018)
  • FreeStyle CHO-S Celler (suspension kinesisk hamster ovarieceller, kat.nr. R800-07) i serumfri FreeStyle CHO Uttrycksmedium (kat. nr. 12651-014)
  • DG44-celler (DHFR– suspension CHO celler) i CD DG44-medium med 8 mM L-glutamin och 18 mL/L 10 % Pluronic F-68 (Kat. nr. A11000-01)
  • FreeStyle™ MAX Reagent är en patentskyddad formulering utan –animaliskt ursprung för att transfektera plasmid-DNA till eukaryota celler som enkelt kan skalas upp för att producera stora mängder rekombinanta proteiner
  • Avsedd för användning med FreeStyle™ MAX 293 Expression System (kat. nr. K9000-10) och FreeStyle™ MAX CHO Expression System (Kat. nr. K9000-20).
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Innehåll och lagring Varje enhet innehåller en injektionsflaska med reagens. Förvara vid +4 °C. FreeStyle™ MAX är garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring.
Celltyp Etablerade cellinjer
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Freestyle
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1 ml
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Våt is