Läs mer
Welch™ Adaptersats för frystork 3
Produktkod. 10084924 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Frystork
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10084924 Frystork Varje
1 options
Produktkod. 10084924 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 330031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6492.10 SEK
    6221.62 SEK / Paket med 1
    Save 270.48 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna adaptersats är speciellt utformad för användning med Welch™ Frystorkar och används för att ansluta olika typer av laboratorieglas till frystorksystemet. Kit 3 innehåller olika adaptrar och kontakter och är ett praktiskt tillbehör för att förbättra mångsidighet och funktionalitet.
  • Möjliggör anslutning av olika typer av laboratorieglas till frystorkarsystemet
  • Anslutning: DN 16 KF
  • Inkluderar olika adaptrar och kontakter som gör det enkelt att fästa flaskor, flaskor, ampuller eller andra glasvaror
  • PVC-konstruktion
  • Möjliggör effektiv och kontrollerad frystorkning av prover
  • Förbättrar mångsidighet och funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Frystork