Läs mer
Gardner Denver Welch™ Kit 5 Adaptersats för frystork, för Chemvac& Vakuumkoncentrator Adaptersats, DN 16 KF
Produktkod. 15331461 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Lamellpump DN 16 KF
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15331461 Lamellpump DN 16 KF Varje
1 options
Produktkod. 15331461 Leverantör Gardner Denver Welch™ Leverantörsnummer 330044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 SEK
    1628.02 SEK / Paket med 1
    Save 91.98 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
För lamellpump DN 16 KF
Vakuumkoncentratorsatsen innehåller:
  • KF16 flänsadapter
  • 1,5 m PVC vakuumslang
  • Klämmor, centreringsringar och adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DN 16 KF
För användning med (utrustning) Lamellpump DN 16 KF