Läs mer
Gardner Denver Welch™ Kit 6 Adaptersats för frystork, för Chemvac& Vakuumkoncentrator Adaptersats, DN 25 KF
Produktkod. 13226349 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Lamellpump DN 25 KF
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13226349 Lamellpump DN 25 KF Varje
1 options
Produktkod. 13226349 Leverantör Gardner Denver Welch™ Leverantörsnummer 330045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 SEK
    1750.15 SEK / Paket med 1
    Save 184.85 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
För lamellpump DN 25 KF
Vakuumkoncentratorsatsen innehåller:
  • KF25 flänsadapter
  • 1,5 m PVC vakuumslang
  • Klämmor och centreringsringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adaptersats för frystork och vakuumkoncentrator
För användning med (utrustning) Lamellpump DN 25 KF