Läs mer
Azpack™ Frystorkningsproppar
Beskrivning
- För användning med frystorkning och injektionsflaskor
- Ogängad insticksstopp
- Använd med lämplig polypropen skruvgänga lock
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Bromobutylgummi |
| Kvantitet | 500 pack |
| För användning med (utrustning) | 2 ml glasflaskor |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |