Läs mer
Hughes Frysskyddad säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17732358
Change view
Montering:
Golv
Produktkod. Montering
17732358 Golv
1 options
Produktkod. 17732358 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHS0545GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41604.49 SEK
    31946.96 SEK / Paket med 1
    Save 9657.53 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Golvmonterad spårtejpuppvärmd nöddusch med ögon-/ansiktstvätt. Inriktningen för ögon-/ansiktstvätt kan varieras för att passa kundens behov.
  • Golvmonterad spårtejpuppvärmd nöddusch med ögon-/ansiktstvätt
  • Inriktningen för ögon-/ansiktstvätt kan varieras för att passa kundens behov
  • Idealisk för användning i utomhusapplikationer med risk för frysning
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Montering Golv
Produkttyp Säkerhetsdusch