Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringslådor
Produktkod. 10696335 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
100 (3 och 4 ml kryotuber)
100 Cryo-rör
81 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
81 kryorör
Kryorör
Mått (L x B x H):
5 x 5 x 2 tum (13 x 13 x 5 cm)
5 x 5 x 2 tum.
5 x 5 x 3 tum
5,3 x 5,3 x 2 tum.
5,3 x 5,3 x 3,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10696335 81 kryorör 5 x 5 x 2 tum (13 x 13 x 5 cm) Varje
11976924 Kryorör 5 x 5 x 3 tum Paket med 12
11814560 81 kryorör 5 x 5 x 3 tum Varje
11349341 100 Cryo-rör 5 x 5 x 2 tum. -
13487248 100 (3 och 4 ml kryotuber) 5,3 x 5,3 x 3,1 tum Varje
13467248 81 (1, 1,5, 2 mL kryorör) 5,3 x 5,3 x 2 tum. Varje
13457238 100 (1, 1,5, 2 mL kryorör) 5,3 x 5,3 x 2 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10696335 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 820002
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Se alle kampagner
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Förvara en mängd olika flaskor och rör med dessa fiberboardförvaringslådor för användning i frysar med ultralåg temperatur.
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ Förvaringslådor, för användning i frysar med ultralåg temperatur.
  • Robusta, vattenavvisande fiberboardlådor med lock för provförvaring
  • Finns i 5 och 3 tum höga (5,1 och 7,6 cm) med 5,25 x 5,25 tum (13,3 x 13,3 cm) kvadratiska baser
  • Boxavdelare inkluderade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Färg Vitt
Material Fiberskiva
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Frys med ultralåg temperatur
Håller 81 kryorör
Inkluderar Avdelare
Mått (L x B x H) 5 x 5 x 2 tum (13 x 13 x 5 cm)
Längd (engelska) 5,12 tum
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 5,12 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Vikt (metrisk) 0.99 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.