Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringslådor
Produktkod. 11349341 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
100 (3 och 4 ml kryotuber)
100 Cryo-rör
81 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
81 kryorör
Kryorör
Mått (L x B x H):
5 x 5 x 2 tum (13 x 13 x 5 cm)
5 x 5 x 2 tum.
5 x 5 x 3 tum
5,3 x 5,3 x 2 tum.
5,3 x 5,3 x 3,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11349341 100 Cryo-rör 5 x 5 x 2 tum. -
11976924 Kryorör 5 x 5 x 3 tum Paket med 12
10696335 81 kryorör 5 x 5 x 2 tum (13 x 13 x 5 cm) Varje
11814560 81 kryorör 5 x 5 x 3 tum Varje
13487248 100 (3 och 4 ml kryotuber) 5,3 x 5,3 x 3,1 tum Varje
13467248 81 (1, 1,5, 2 mL kryorör) 5,3 x 5,3 x 2 tum. Varje
13457238 100 (1, 1,5, 2 mL kryorör) 5,3 x 5,3 x 2 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11349341 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 820109
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara en mängd olika flaskor och rör med dessa fiberboardförvaringslådor för användning i frysar med ultralåg temperatur.
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ Förvaringslådor, för användning i frysar med ultralåg temperatur.
  • Rejäla, vattenavvisande fiberboardlådor med lock för provförvaring
  • Finns i 2 och 3″ hög (5,1 och 7,6 cm) med 5,25x 5,25″ (13.3x 13,3 cm) fyrkantiga baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Fiberskiva
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Frys med ultralåg temperatur
Håller 100 Cryo-rör
Inkluderar Avdelare
Mått (L x B x H) 5 x 5 x 2 tum.
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Vikt (metrisk) 1 kg