Description
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ Förvaringslådor, för användning i frysar med ultralåg temperatur.
- Rejäla, vattenavvisande lådor med lock för provförvaring
- Finns i 2 och 3 tum höga (5,1 och 7,6 cm) med 5,25 x 5,25 tum. (13,3 x 13,3 cm) fyrkantiga baser
- Boxavdelare ingår (exklusive 5956)
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Material | Fiberskiva |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Frys med ultralåg temperatur |
| Håller | 81 kryorör |
| Inkluderar | Avdelare |
| Mått (L x B x H) | 5 x 5 x 3 tum |
| Längd (engelska) | 5 tum |
| Längd (metrisk) | 12.7 cm |
| Show More |