Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringslådor
Produktkod. 13457238 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
100 (3 och 4 ml kryorör)
100 Cryo-rör
81 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
81 kryorör
Kryorör
Mått (L x B x H):
5 x 5 x 2 tum.
5 x 5 x 3 tum
5,3 x 5,3 x 2 tum.
5,3 x 5,3 x 3,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 13457238
Brand: Thermo Scientific™ 820010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara en mängd olika flaskor och rör med dessa fiberboardförvaringslådor för användning i frysar med ultralåg temperatur.
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ Förvaringslådor, för användning i frysar med ultralåg temperatur.
  • Rejäla, vattenavvisande lådor med lock för provförvaring
  • Finns i 2 och 3 tum höga (5,1 och 7,6 cm) med 5,25 x 5,25 tum. (13,3 x 13,3 cm) fyrkantiga baser
  • Boxavdelare ingår (exklusive 5956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Frys med ultralåg temperatur
Håller 100 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
Inkluderar Avdelare
Mått (L x B x H) 5,3 x 5,3 x 2 tum.
Längd (engelska) 5,3 tum
Längd (metrisk) 13.4 cm
Bredd (engelska) 5,3 tum
Bredd (metrisk) 13.4 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Vikt (metrisk) 1 kg