Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringslådor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
100 (3 och 4 ml kryorör)
100 Cryo-rör
81 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
81 kryorör
Kryorör
Mått (L x B x H):
5 x 5 x 2 tum.
5 x 5 x 3 tum
5,3 x 5,3 x 2 tum.
5,3 x 5,3 x 3,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ Förvaringslådor, för användning i frysar med ultralåg temperatur.
- Rejäla, vattenavvisande lådor med lock för provförvaring
- Finns i 2 och 3 tum höga (5,1 och 7,6 cm) med 5,25 x 5,25 tum. (13,3 x 13,3 cm) fyrkantiga baser
- Boxavdelare ingår (exklusive 5956)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Frys med ultralåg temperatur |
| Håller | 81 (1, 1,5, 2 mL kryorör) |
| Inkluderar | Avdelare |
| Mått (L x B x H) | 5,3 x 5,3 x 2 tum. |
| Längd (engelska) | 5,3 tum |
| Längd (metrisk) | 13.4 cm |
| Visa mer |