Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringslådor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
100 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
100 (3 och 4 ml kryorör)
100 Cryo-rör
81 (1, 1,5, 2 mL kryorör)
81 kryorör
Kryorör
Mått (L x B x H):
5 x 5 x 2 tum.
5 x 5 x 3 tum
5,3 x 5,3 x 2 tum.
5,3 x 5,3 x 3,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ Förvaringslådor, för användning i frysar med ultralåg temperatur.
- Sturdy, water-repellant boxes with covers for sample storage
- Available in 2 and 3 in. high (5.1 and 7.6cm) with 5.25 x 5.25 in. (13.3 x 13.3cm) square bases
- Box dividers included (excluding 5956)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Material | Polycarbonate |
| Form | Square |
| Typ | Cryo Storage Box |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers |
| Håller | 100 (3 och 4 ml kryorör) |
| Inkluderar | Dividers |
| Mått (L x B x H) | 5,3 x 5,3 x 3,1 tum |
| Längd (engelska) | 5.3 in. |
| Längd (metrisk) | 13.4 cm |
| Visa mer |