Läs mer
Brannan™ Horisontell kyl och frys termometer
Produktkod. 13049202
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +40 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13049202
Brand: Brannan™ 22/483/2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Indikerar rekommenderade temperaturzoner för matförvaring. Brannan™ Horisontell kyl-frystermometer sitter på en hylla eller hänger i ett ställ.
Enkel att använda vit kyltermometer av plast med en klarblå temperaturskala indikerar rekommenderade zoner.
  • Kylskåpstemperaturer visas i° Endast C.
  • Sitter på en hylla eller hänger i ett ställ.
  • 130 mm längd
  • Vitt
Specifikationer
Mått (L x B x H) 130 x 22 x 40 mm
Visa mått 218 x 95 x 0.5 mm
Höjd (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 130 mm
Termometerfyllning Röd Ande
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +40 °C
Noggrannhet ±1 °C
Visa Blå Skala
Bredd (metrisk) 22 mm