Läs mer
Spex SamplePrep™ Freezer/Mill™ Dubbelkammar kryogen kvarn
Produktkod. 15595546 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Produktkod. 15595546 Leverantör Spex SamplePrep™ Leverantörsnummer 6875D230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hög genomströmning, tvåkammar kryogen kvarn med fristående flytande kvävebalja och isolerat hölje.
  • Designad för kryogenisk malning av sega och temperaturkänsliga prover
  • Mill kyler prover till kryogena temperaturer
  • Flytande kväve krävs för drift
Specifikationer
Produkttyp Freezer/Mill Dubbelkammar kryogen kvarn
Mått (L x B x H) 50.8 x 53.34 x 64.77 cm