Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: CryoCube™ F740 (3-komp., MAX), 2 tum/53 mm
Produktkod. 16214542
Change view
Mått (L x B x H):
56,9 x 13,9 x 44,4 cm/5,5 x 22,4 x 17,5 tum.
Produktkod. Mått (L x B x H)
16214542 56,9 x 13,9 x 44,4 cm/5,5 x 22,4 x 17,5 tum.
1 options
Produktkod. 16214542 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001071210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    2440.00 SEK / Paket med 1
    Save 185.00 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: CryoCube™ F740-serien (3-fack, MAX), 2 tum/53 mm, sidoåtkomst, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/ 2 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ (MAX)- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 444 (22,4 x 5,5 x 17,5 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 32 (4 x 8)- Material: Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube™ F740-serien 3-fack (max. 18x hyllor)- För ULT-frys: CryoCube F740-serien 3-fack (max. 576x lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 56,9 x 13,9 x 44,4 cm/5,5 x 22,4 x 17,5 tum.
Produkttyp Frysställ