Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: CryoCube™ F740 (3-komp., MAX), 4 tum/102 mm
Produktkod. 16526300
Change view
Mått (L x B x H):
56,3 x 14 x 43,1 cm/5,5 x 22,2 x 17 tum.
Produktkod. Mått (L x B x H)
16526300 56,3 x 14 x 43,1 cm/5,5 x 22,2 x 17 tum.
1 options
Produktkod. 16526300 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001072410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: CryoCube™ F740-serien (3-fack, MAX), 4 tum/102 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 102 mm/ 4,0 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ (MAX)- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 563 x 140 x 431 (22,2 x 5,5 x 17 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 16 (4 x 4)- Material: Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube™ F740-serien 3-fack (max. 18x hyllor)- För ULT-frys: CryoCube F740-serien 3-fack (max. 288x lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 56,3 x 14 x 43,1 cm/5,5 x 22,2 x 17 tum.
Produkttyp Frysställ