Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: CryoCube™ F740-serien (5-komp., MAX för 5:e komp.), 2 tum/53 mm
Produktkod. 16387105
Change view
Mått (L x B x H):
56,9 x 13,9 x 34,3 cm/5,5 x 22,4 x 13,5 tum.
Produktkod. Mått (L x B x H)
16387105 56,9 x 13,9 x 34,3 cm/5,5 x 22,4 x 13,5 tum.
1 options
Produktkod. 16387105 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001081210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: CryoCube™ F740-serien (5-fack, MAX för 5:e komp.), 2 tum/53 mm, åtkomst från sidan, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/ 2,0 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ (MAX) (5:e fack)- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 563 x 140 x 346 (22,2 x 5,5 x 13,6 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 24 (4 x 6)- Material: Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube F740-serien 5-fack (6x MAX-ställ i 5:e fack, 24x ställ i fack 1-4, alla fack: 30x ställ)- För ULT-frys: CryoCube F740-serien 5-fack (max. 144x lådor i 5:e fack, 384x lådor i fack 1-4, alla fack: 528x lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 56,9 x 13,9 x 34,3 cm/5,5 x 22,4 x 13,5 tum.
Produkttyp Frysställ