Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: CryoCube™ FC660-serien, 2 tum/53 mm
Beskrivning
Frysställ: CryoCube™ FC660-serien, låsstång, 2 tum/53 mm, sidoåtkomst, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/2 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 148 x 141 x 721 (5,8 x 5,6 x 28,4 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 13 (13 x 1)- Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 36 rack)- För ULT-frys: CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 468 lådor)- Med låsstång för ökad provsäkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ |