Läs mer
Tenak™ Frysställ med avdelare
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
2 x 4 bägare
3 x 4 bägare
4 x 4 bägare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inkluderar avdelare
- För användning med frys
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 610 x 140 x 140 mm |
| För användning med (utrustning) | Frysar |
| Håller | 4 x 4 bägare |
| Design | Med avdelare |
| Typ | Ställ |