Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660-serien, lås, 3 tum/76 mm
Produktkod. 15743225
Produktkod. 15743225 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001000311
 Begränsad artikel
I lager
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660-serien, låsstång, 3 tum/76 mm, sidoåtkomst, rostfritt stål- Ställ för 76 mm/3 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 148 x 141 x 726 (5,8 x 5,6 x 28,6 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 9 (9 x 1)- Rostfritt stål- För ULT-frys: Innova C580 (max. 32 ställ), Innova C760 (max. 40 ställ), CryoCube™ FC660-serien (max. 36 ställ)- För ULT-frys: Innova C580 (max. 288 lådor), Innova C760 (max. 360 lådor), CryoCube™ FC660-serien (max. 324 lådor)- Med låsstång för ökad provsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ