Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2,5 tum/64 mm
Beskrivning
Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2,5 tum/64 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 64 mm/2,5 i lådor (5 mL rör)- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 308 x 145 x 271 (12,1 x 5,7 x 10,7 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 8 (4 x 2)- Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 ställ)- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 48 lådor)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ |