Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tum/53 mm
Produktkod. 15773265
Change view
Produkttyp:
Frysställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15773265 Frysställ Varje
1 options
Produktkod. 15773265 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001062210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2176.38 SEK
    2020.00 SEK / Paket med 1
    Save 156.38 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tum/53 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/2 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 308 x 145 x 290 (12,1 x 5,7 x 11,4 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 10 (5 x 2)- Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 6 ställ)- För ULT-frys: CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 60 lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ