Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tum/53 mm
Beskrivning
Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 tum/53 mm, åtkomst från sidan, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/2 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 290 x 142 x 279 (11,4 x 5,6 x 11 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 10 (5 x 2)- Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 ställ)- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 60 lådor)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ |