Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 tum/102 mm
Produktkod. 15793265
Produktkod. 15793265 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001062410
 Begränsad artikel
I lager
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 tum/102 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 102 mm/4 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 308 x 145 x 216 (12,1 x 5,7 x 8,5 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 4 (2 x 2)- Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 ställ)- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.