Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 tum/127 mm
Produktkod. 15703275
Produktkod. 15703275
Brand: Eppendorf™ 6001062510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 tum/127 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 127 mm/5 i lådor (15/50 mL koniska rör)- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 308 x 145 x 276 (12,1 x 5,7 x 10,9 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 4 (2 x 2)- Rostfritt stål- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 ställ)- För ULT-frys: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ