Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740-serien (3-komp., standard),
Beskrivning
Frysställ: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740-serien (3-fack, standard), 2,5 tum/64 mm, åtkomst från sidan, rostfritt stål- Ställ för 64 mm/2,5 i lådor (5 mL rör)- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 394 (22,4 x 5,5 x 15,5 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 24 (4 x 6)- Rostfritt stål- För ULT-frys: Innova U360 (max. 9 rack), Innova U535 (max. 12 ställ), Innova U725 och U725-G (max. 18 ställ), CryoCube F740-serien (3-fack version; max 18 rack)- För ULT-frys: Innova U360 (max. 216 lådor), Innova U535 (max. 288 lådor), Innova U725 och U725-G (max. 432 lådor), CryoCube F740-serien (3-facksversion; max. 432 lådor)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ |