Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740-serien (3-komp., standard),
Produktkod. 15793235
Produktkod. 15793235 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001012510
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740-serien (3-fack, Standard), 5 tum/127 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 127 mm/5 i lådor (15/50 mL koniska rör)- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 12 (3 x 4)- Rostfritt stål- För ULT-frys: Innova U360 (max. 9 rack), Innova U535 (max. 12 ställ), Innova U725 och U725-G (max. 18 ställ), CryoCube F740-serien (3-fack version; max 18 rack)- För ULT-frys: Innova U360 (max. 108 lådor), Innova U535 (max. 144 lådor), Innova U725 och U725-G (max. 216 lådor), CryoCube F740-serien (3-facksversion; max. 216 lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ