Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740-serien (3-komp., standard),
Produktkod. 15763235
Produktkod. 15763235
Brand: Eppendorf™ 6001012210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740-serien (3-fack, Standard), 2 tum/53 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/2 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 580 x 140 x 404 (22,8 x 5,5 x 15,9 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 28 (4 x 7)- Rostfritt stål- För ULT-frys: Innova U360 (max. 9 rack), Innova U535 (max. 12 ställ), Innova U725 och U725-G (max. 18 ställ), CryoCube F740-serien (3-fack version; max 18 rack)- För ULT-frys: Innova U360 (max. 252 lådor), Innova U535 (max. 336 lådor), Innova U725 och U725-G (max. 504 lådor), CryoCube F740-serien (3-facksversion; max. 504 lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ