Läs mer
Eppendorf™ Frysställ för Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740-serien frysar
Produktkod. 15723235
Change view
Höjd (metrisk):
404 mm
409 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) unitSize
15723235 404 mm Varje
15743235 409 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15723235 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001011310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Placera förvaringslådor i dessa fryshyllor för organiserad förenklad förvaring i ULT-frysar. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
MA/PN: 6001011310
  • Ställ för 76 mm (3 tum) rutor
  • Max. kartongstorlek: 136 x 136 mm
  • Sidoställ
  • Ext. mått på rack (DxBxH): 569 x 139 x 404 mm (22,4 x 5,5 x 15,9 tum)
  • Max. kartongnummer per ställ: 20 (4 x 5)
  • Stål, rostfritt
  • För ULT-frys: Innova U360 (max. 9 rack), Innova U535 (max. 12 ställ), Innova U725 och U725-G (max. 18 ställ), CryoCube F740-serien (3-facksversion; max 18 ställ)
  • För ULT-frys: Innova U360 (max. 180 lådor), Innova U535 (max. 240 lådor), Innova U725 och U725-G (max. 360 lådor), CryoCube F740-serien (3-facksversion; max. 360 lådor)
MA/PN: 6001011510
  • Ställ för 127 mm (5 tum) lådor (15/50 ml koniska rör)
  • Max. kartongstorlek: 136 x 136 mm
  • Sidoställ
  • Ext. mått på rack (DxBxH): 569 x 139 x 409 mm (22,4 x 5,5 x 16,1 tum)
  • Max. kartongnummer per ställ: 12 (4 x 3)
  • Rostfritt stål
  • För ULT-frys: Innova U360 (max. 9 rack), Innova U535 (max. 12 ställ), Innova U725 och U725-G (max. 18 ställ), CryoCube F740-serien (3-facksversion; max 18 ställ)
  • För ULT-frys: Innova U360 (max. 108 lådor), Innova U535 (max. 144 lådor), Innova U725 och U725-G (max. 216 lådor), CryoCube F740-serien (3-facksversion; max. 216 lådor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Lådor (20 4 x 5/ställ)
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740-serien
Mått (L x B x H) 569 x 139 x 404mm
Djup (metriskt) 569 mm
Produkttyp Frysställ
Höjd (metrisk) 404 mm
Bredd (metrisk) 139 mm