Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F7
Beskrivning
Frysställ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F740-serien (5-fack, fack 1-4), 2 tum/53 mm, sidoåtkomst, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/2 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 230 (22,4 x 5,5 x 9,1 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 16 (4 x 4)- Rostfritt stål- För ULT-frys: Premium U410 (max. 15 rack), Premium U700 (max. 25 rack), HEF™ U410 (max. 15 ställ), CryoCube™ F570-serien (max. 25 ställ), CryoCube F740-serien (5-fack version, fack 1-4)- För ULT-frys: Premium U410 (max. 240 lådor), Premium U700 (max. 400 lådor), HEF™ U410 (max. 240 lådor), CryoCube™ F570-serien (max. 400 lådor), CryoCube F740-serien (5-fack version, fack 1-4)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ |