Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F7
Produktkod. 15743245
Produktkod. 15743245 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001021410
 Begränsad artikel
I lager
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F740-serien (5-fack, fack 1-4), 4 tum/102 mm, sidoåtkomst, rostfritt stål- Ställ för 102 mm/4 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Sidoställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 569 x 139 x 230 (22,4 x 5,5 x 9,1 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 8 (4 x 2)- Rostfritt stål- För ULT-frys: Premium U410 (max. 15 rack), Premium U700 (max. 25 rack), HEF™ U410 (max. 15 ställ), CryoCube™ F570-serien (max. 25 ställ), CryoCube F740-serien (5-fack version, fack 1-4)- För ULT-frys: Premium U410 (max. 120 lådor), Premium U700 (max. 200 lådor), HEF™ U410 (max. 120 lådor), CryoCube™ F570-serien (max. 200 lådor), CryoCube F740-serien (5-fack version, fack 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ