Läs mer
Eppendorf™ ULT Frysställ för Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570/F740-serien
Beskrivning
Används med:
- Premium U410, HEF U410
- CryoCube F740h, F740hi, F740hiw (hyllor 1– 4 i 5-hylla modeller)
- CryoCube F570, F570n, F570h, F570hw (och 24 ställ för hyllor 1– 4 i 5-fack CryoCube F740h, F740hi, F740hiw
- CryoCube F440h, F440n
Frysställ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F740-serien (5-fack, fack 1-4), 4 tum/102 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 102 mm/4 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136-
Lådställ- Ext. mått på rack (DxBxH): 563 x 140 x 216 mm (22,2 x 5,5 x 8,5 tum)
Max. kartongnummer per ställ: 8 (4 x 2)
För ULT-frys: Premium U410 (max. 15 rack), Premium U700 (max. 25 rack), HEF™ U410 (max. 15 ställ), CryoCube™ F570-serien (max. 25 ställ), CryoCube F740-serien (5-fack version, fack 1-4)-
För ULT-frys: Premium U410 (max. 120 lådor), Premium U700 (max. 200 lådor), HEF™ U410 (max. 120 lådor), CryoCube™ F570-serien (max. 200 lådor), CryoCube F740-serien (5-fack version, fack 1-4)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Storlek | 563 x 140 x 216 mm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Produkttyp | Frysställ |
| Höjd (metrisk) | 216 mm |
| Bredd (metrisk) | 102 mm |