Läs mer
Eppendorf™ Frysställ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F7
Produktkod. 15763245
Change view
Produkttyp:
Frysställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15763245 Frysställ Varje
1 options
Produktkod. 15763245 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6001022210
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omfattande förvaring av prover i en ULT-frys är baserad på förvaringslådor. Lådorna bör förvaras i särskilda frysställ. Dessa metallställ möjliggör optimal användning av utrymmet samt enkel flyttning av provlådor.
Frysställ: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-serien, CryoCube™ F740-serien (5-fack, fack 1-4), 2 tum/53 mm, låda, rostfritt stål- Ställ för 53 mm/2 i lådor- Max. kartongstorlek [mm]: 136 x 136- Lådställ- Utv. mått på rack (DxBxH) [mm]: 563 x 140 x 231 (22,2 x 5,5 x 9,1 tum)- Max. kartongnummer per ställ: 16 (4 x 4)- Rostfritt stål- För ULT-frys: Premium U410 (max. 15 rack), Premium U700 (max. 25 rack), HEF™ U410 (max. 15 ställ), CryoCube™ F570-serien (max. 25 ställ), CryoCube F740-serien (5-fack, fack 1-4)- För ULT-frys: Premium U410 (max. 240 lådor), Premium U700 (max. 400 lådor), HEF™ U410 (max. 240 lådor), CryoCube™ F570-serien (max. 400 lådor), CryoCube F740-serien (5-fack, fack 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ